3-Amino-1,2,4-triazina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
146230100 146230500
ACRO146230100EA 77.9 EUR
ACRO146230100 ACRO146230500
3-Amino-1,2,4-triazina 97%
3-Amino-1,2,4-triazina
Formula: C₃H₄N₄
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006459
Núm. CAS: 1120-99-6
EINECS: 214-324-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %