6-Metilpiridin-3-ol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
148110250 148111000
ACRO148110250EA 68.3 EUR
ACRO148110250 ACRO148111000
6-Metilpiridin-3-ol 99%
6-Metilpiridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
Pto. de fusión: 168…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006339
Núm. CAS: 1121-78-4
EINECS: 214-337-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 171 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %