2-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
149140050
149140250
ACRO149140050EA
33
EUR
ACRO149140050
ACRO149140250
2-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
2-Clorofenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₈Cl₂N₂ Pto. de fusión: 186…188 °C |
Número MDL:
MFCD00012928 Núm. CAS: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 UN: 3077 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light pink to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
TLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -2.9° to -3.9° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |
Residual solvents | ≤15.0 % EtOAc |