2-Metilprop-2-en-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propen-1-ol, 2-Methyl allyl alcohol, 2-Methylprop-2-en-1-ol
150290100 150291000 150295000
ACRO150290100EA 69.3 EUR
ACRO150290100 ACRO150291000 ACRO150295000
2-Metilprop-2-en-1-ol 98%
2-Metilprop-2-en-1-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 113…115 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004737
Núm. CAS: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %