Cloruro de tiocarbonilo 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thiophosgene
151640250 151641000 151645000
ACRO151640250EA 57.3 EUR
ACRO151640250 ACRO151641000 ACRO151645000
Cloruro de tiocarbonilo 85%
Cloruro de tiocarbonilo
Formula: CCl₂S
Pto. Ebullición: 73 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,508 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004918
Núm. CAS: 463-71-8
EINECS: 207-341-6
UN: 2474
ADR: 6.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to red Liquid
GC ≥80 %
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≥98.5 %