Metacrilato de 2-hidroxietilo 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
156330010 156335000 156330025 156332500
ACRO156330010EA 132 EUR
ACRO156330010 ACRO156335000 ACRO156330025 ACRO156332500
Metacrilato de 2-hidroxietilo 97% estabilizado
Metacrilato de 2-hidroxietilo
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 205…208 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1.073 g/cm³
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002863
Núm. CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm MEHQ
Acid value ≤2 mg KOH/g