Cloruro de metilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Metilamina clorhidrato
156780010
156782500
156785000
156780050
156780500
ACRO156780010EA
141
EUR
ACRO156780010
ACRO156782500
ACRO156785000
ACRO156780050
ACRO156780500
Cloruro de metilamonio 99%
Cloruro de metilamonio
Formula:
CH₆ClN MW: 67.52 g/mol Pto. Ebullición: 225…230 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 228…233 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012849 Núm. CAS: 593-51-1 EINECS: 209-795-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 228 to 233 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |