4-Bromofenilhidracinio cloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromofenilhidrazina clorhidrato
162310100 162310500
ACRO162310100EA 102 EUR
ACRO162310100 ACRO162310500
4-Bromofenilhidracinio cloruro 99%
4-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.50 g/mol
Pto. de fusión: 210…215 °C
Número MDL: MFCD00012941
Núm. CAS: 622-88-8
UN: 3261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %