1-Bromo-4-fluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromofluorobenzene
A11630.0E A11630.22 A11630.36
A11630.0EEA 528 EUR
A11630.0E A11630.22 A11630.36
1-Bromo-4-fluorobenceno ≥99%
1-Bromo-4-fluorobenceno
Purity: 99% CAS No.: 460-00-4 Molecular Formula: C6H4BrF Formula Weight: 175.01 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.5270 Odour: Aromatic Melting Point: -16° Boiling Point: 151-153° Beilstein Reference: 774102 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000342
Formula: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Pto. Ebullición: 151…153 °C
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 1.604
Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000342
Núm. CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III