4-terc-Amilfenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-terc-Pentilfenol, p-(1,1-Dimetilpropil)fenol
167330050 167331000 167332500 167335000 167330000
ACRO167330050EA 23.5 EUR
ACRO167330050 ACRO167331000 ACRO167332500 ACRO167335000 ACRO167330000
4-terc-Amilfenol 99%
4-terc-Amilfenol
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Pto. de fusión: >91 °C
Pto. de inflamación: 111 °C
Número MDL: MFCD00002369
Núm. CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Coarse powder or flakes or briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥91 °C
GC ≥98.5 %