3-Bromofenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
167350050 167350250
ACRO167350050EA 99.2 EUR
ACRO167350050 ACRO167350250
3-Bromofenilhidracinio cloruro 98%
3-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
Pto. de fusión: 225…231 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012933
Núm. CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %