3-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluorofenilhidrazina clorhidrato
167370050 167370100
ACRO167370050EA 55.5 EUR
ACRO167370050 ACRO167370100
3-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
3-Fluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Pto. de fusión: 268 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00012934
Núm. CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %