2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168070050 168070010 168070250 168071000
ACRO168070050EA 190 EUR
ACRO168070050 ACRO168070010 ACRO168070250 ACRO168071000
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina 99%
2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina
Formula: C₁₈H₁₂N₆
Pto. de fusión: 248…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006045
Núm. CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %