Tetrafluoroborato de nitrosio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 245 EUR
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Tetrafluoroborato de nitrosio 97%
Tetrafluoroborato de nitrosio
Formula: BF₄NO
Pto. de fusión: 250 °C (subl.)
Densidad: 2,185 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011433
Núm. CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %