Isocianato de p-toluenosulfonilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Isocianato de sulfoniltolueno, Toxilisocianato
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 60.5 EUR
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Isocianato de p-toluenosulfonilo 96%
Isocianato de p-toluenosulfonilo
Formula: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
Pto. Ebullición: 144 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1.29 g/cm³
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002030
Núm. CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %