(±)-6-Metil-5-hepten-2-ol 99%

Proveedor: Thermo Scientific

Sinónimos: (±)-2-Metilhept-2-en-6-ol, (±)-2-Metil-2-hepten-6-ol, (±)-6-Metilhept-5-en-2-ol

187690250 187691000
ACRO187690250EA 110 EUR
ACRO187690250 ACRO187691000
(±)-6-Metil-5-hepten-2-ol 99%
(±)-6-Metil-5-hepten-2-ol
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C (14 mmHg)
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004561
Núm. CAS: 4630-06-2
EINECS: 216-377-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4495 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR