Osmato (VI) de potasio dihidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197660025 197665000
ACRO197660025EA 416 EUR
ACRO197660025 ACRO197665000
Osmato (VI) de potasio dihidrato
Osmato (VI) de potasio dihidrato
Formula: K₂O₄Os·2H₂O
Número MDL: MFCD00149919
Núm. CAS: 10022-66-9
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet Crystalline powder
Assay 51.0 to 52.0 % (Os)