Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')vanadio (IV) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')vanadium (IV), Vanadium(IV) bis(acetylacetonato)oxide, Vanadyl acetylacetonate, Di(2,4-pentandionato-O,O')vanadium(IV)oxid, Vanadium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
199590500 199592500 199590010
ACRO199590500EA 58.5 EUR
ACRO199590500 ACRO199592500 ACRO199590010
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')vanadio (IV) 99%
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')vanadio (IV)
Formula: C₁₀H₁₄O₅V
MW: 265.16 g/mol
Pto. de fusión: 256…259 °C
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000032
Núm. CAS: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %