Diisocianato de 4-metil-m-fenileno 75%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 142 EUR
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
Diisocianato de 4-metil-m-fenileno 75%, grado técnico
Diisocianato de 4-metil-m-fenileno
Formula: C₉H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 115…120 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 12,5…13.5 °C
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002011
Núm. CAS: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate