Diisocianato de 2-metil-m-fenileno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,6-diisocyanate
208040010 208040050
ACRO208040010EA 63.6 EUR
ACRO208040010 ACRO208040050
Diisocianato de 2-metil-m-fenileno 97%
Diisocianato de 2-metil-m-fenileno
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. de fusión: 13 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002010
Núm. CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %