(4-Hidroxifenil)acetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
208550250 208551000
ACRO208550250EA 55.7 EUR
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hidroxifenil)acetato de metilo 99%
(4-Hidroxifenil)acetato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 162…163 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 55…58 °C
Número MDL: MFCD00002387
Núm. CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %