Cloruro de etilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Etilamina clorhidrato
214255000 214250025
ACRO214255000EA 68.4 EUR
ACRO214255000 ACRO214250025
Cloruro de etilamonio 99%
Cloruro de etilamonio
Formula: C₂H₈ClN
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012885
Núm. CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %