Cinamato de bencilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
215291000 215295000 215290050
ACRO215291000EA 48 EUR
ACRO215291000 ACRO215295000 ACRO215290050
Cinamato de bencilo 99%
Cinamato de bencilo
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 195…200 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 33…37 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Número MDL: MFCD00004789
Núm. CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥98.5 %