Dihidrogenocitrato de sodio, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Citrato de monosodio, mono-Sodio citrato
215331000
215335000
215330025
ACRO215331000EA
31.3
EUR
ACRO215331000
ACRO215335000
ACRO215330025
Dihidrogenocitrato de sodio, anhidro 99%, puro
Dihidrogenocitrato de sodio
Formula:
C₆H₇NaO₇ MW: 214.11 g/mol Pto. de fusión: 209…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013067 Núm. CAS: 18996-35-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |