Amonio trifluoroacetato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ammoniumtrifluoroacetate, Trifluoroacetic acid ammonium salt
218860250 218861000
ACRO218860250EA 59.3 EUR
ACRO218860250 ACRO218861000
Amonio trifluoroacetato 98%
Amonio trifluoroacetato
Formula: C₂H₄F₃NO₂
MW: 131,05 g/mol
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012615
Núm. CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %