D-cicloserina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
228480010 228480050 228480250
ACRO228480010EA 87.8 EUR
ACRO228480010 ACRO228480050 ACRO228480250
D-cicloserina 98%
D-Cicloserina
Formula: C₃H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 147 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005353
Núm. CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (60°C, 3 hrs) (vacuum)
UV at 285 nm A: ≤0.8
Condensation products (0.04 % in 0.1 N NaOH)
Potency ≥900 µg/mg
Residue after ignition ≤0.5 %
pH 5.5 to 6.5 (10 % solution)
Specific optical rotation +108° to +114° (20°C, 589 nm) (c=5, 2N NaOH)
Titration with NaOH ≥97.5 %