1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol, 1,1',1"-Nitrilotri-2-propanol, Tris(2-hydroxypropyl)amine
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 40.8 EUR
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 98%
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
Formula: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Pto. Ebullición: 190 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004533
Núm. CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %