di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: di-Sodio citrato 1,5-hidrato, Hidrogeno-2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato de disodio 1,5-hidrato, Citrato de disodio 1,5-hidrato
250240010 250240025 250242500
ACRO250240010EA 77.8 EUR
ACRO250240010 ACRO250240025 ACRO250242500
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato 99%, puro
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato
Formula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MW: 263.11 g/mol
Pto. de fusión: 149 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150445
Núm. CAS: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.9 to 5.2 (3 % solution)
Titration with HClO4 98.5 to 104.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)