2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-4,6-dimetoxi-s-triazina
263000250 263000050 263001000
ACRO263000250EA 133 EUR
ACRO263000250 ACRO263000050 ACRO263001000
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina 98%
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina
Formula: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,57 g/mol
Pto. Ebullición: 99…100 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 74…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075607
Núm. CAS: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %