Bis(4-clorofenil) sulfona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Diclorodifenilsulfona
291180010 291182500
ACRO291180010EA 138 EUR
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-clorofenil) sulfona 97%
Bis(4-clorofenil) sulfona
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Pto. Ebullición: 397 °C
Pto. de fusión: 146…151 °C
Pto. de inflamación: 233 °C
Número MDL: MFCD00000619
Núm. CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %