3-amino-3-fenil-1-propanol 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
292935000 292930025
ACRO292935000EA 187 EUR
ACRO292935000 ACRO292930025
3-amino-3-fenil-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Pto. de fusión: 70…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00801124
Núm. CAS: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %