(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina 99%, 99% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
294682500
294680010
ACRO294682500EA
68.6
EUR
ACRO294682500
ACRO294680010
(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina 99%, 99% ee
(1R,2R)-(+)-1,2-Difeniletilendiamina
Formula:
C₁₄H₁₆N₂ Pto. de fusión: 81…84 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00082769 Núm. CAS: 35132-20-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥98.5 % |
Enantiomeric excess | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +102° to +106° (25 °C, 589 nm) (c=1.1, MeOH) |