2-Amino-1,3,5-triazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Triazin-2-ilamina, 1,3,5-Triazina-2-amina
295240010 295240050
ACRO295240010EA 62.7 EUR
ACRO295240010 ACRO295240050
2-Amino-1,3,5-triazina 98%
2-Amino-1,3,5-triazina
Formula: C₃H₄N₄
Pto. de fusión: 219…224 °C
Número MDL: MFCD00023179
Núm. CAS: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %