Tiooxamato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
319600010 319600050
ACRO319600010EA 37.9 EUR
ACRO319600010 ACRO319600050
Tiooxamato de etilo 95%
Tiooxamato de etilo
Formula: C₄H₇NO₂S
Pto. de fusión: 60…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074903
Núm. CAS: 16982-21-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 66 °C
GC ≥94 %