Benzofenona-oxima 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
342330050 342330250
342330050.EA 34.9 EUR
342330050. 342330250.
Benzofenona-oxima 98%
Benzofenona-oxima
Formula: C₁₃H₁₁NO
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00051461
Núm. CAS: 574-66-3
EINECS: 209-373-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %