4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 63.2 EUR
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal 98%
4-Metoxibenzaldehído dimetilacetal
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 235 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,068 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036507
Núm. CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %