Anhídrido tolueno-p-sulfónico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
367070050 367070250 367071000
ACRO367070050EA 63.3 EUR
ACRO367070050 ACRO367070250 ACRO367071000
Anhídrido tolueno-p-sulfónico 95%
Anhídrido tolueno-p-sulfónico
Formula: C₁₄H₁₄O₅S₂
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008548
Núm. CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %