Benzofenona-imina 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzophenoneimine
368590050 368590250 368591000
ACRO368590050EA 97.4 EUR
ACRO368590050 ACRO368590250 ACRO368591000
Benzofenona-imina 97% estabilizado
Benzofenona-imina
Formula: C₁₃H₁₁N
Pto. Ebullición: 216 °C (75 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001760
Núm. CAS: 1013-88-3
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone