Metacrilato de 2-etilhexilo 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
371170010
371170050
ACRO371170010EA
110
EUR
ACRO371170010
ACRO371170050
Metacrilato de 2-etilhexilo 99% estabilizado
Metacrilato de 2-etilhexilo
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol Pto. Ebullición: 120 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0.884 g/cm³ Pto. de inflamación: 92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009494 Núm. CAS: 688-84-6 EINECS: 211-708-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 40 to 60 ppm MEHQ |