Hexafluorofosfato de nitrosio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexafluorofosfato de nitrosilo
383730050 383730250
ACRO383730050EA 128 EUR
ACRO383730050 ACRO383730250
Hexafluorofosfato de nitrosio 95%
Hexafluorofosfato de nitrosio
Formula: F₆NOP
MW: 174.97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040324
Núm. CAS: 16921-91-8
EINECS: 240-980-9
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Assay ≥94 %