4-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
404950250 404950050 404951000
ACRO404950250EA 111 EUR
ACRO404950250 ACRO404950050 ACRO404951000
4-Clorofenilhidracinio cloruro 97%
4-Clorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈Cl₂N₂
Pto. de fusión: 203 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012943
Núm. CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %