Diisopropanolamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
407805000 407800025
ACRO407805000EA 33.7 EUR
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamina 99%
Diisopropanolamina
Formula: C₆H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 249…250 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,0038 g/cm³
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004531
Núm. CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %