Acrilato de 2-etilhexilo 99+% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
410110010 410110025 410110250
ACRO410110010EA 98.2 EUR
ACRO410110010 ACRO410110025 ACRO410110250
Acrilato de 2-etilhexilo 99+% estabilizado
Acrilato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Pto. Ebullición: 215…219 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009495
Núm. CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)