Hexaclororutenato de diamonio (≥28,4% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diammonium hexachlororuthenate
11874.03 11874.06
11874.03EA 95.6 EUR
11874.03 11874.06
Hexaclororutenato de diamonio (≥28,4% Ru)
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
CAS No.: 18746-63-9 Molecular Formula: (NH4)2RuCl6 Formula Weight: 349.87 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00015962
Formula: H₈Cl₆N₂Ru
MW: 349,86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015962
Núm. CAS: 18746-63-9
EINECS: 242-552-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III