Hexafluorofosfato de nitrosio ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexafluorofosfato de nitrosilo
13149.06
13149.14
13149.06EA
134
EUR
13149.06
13149.14
Hexafluorofosfato de nitrosio ≥96%
Hexafluorofosfato de nitrosio
Purity: 96%
CAS No.: 16921-91-8
Molecular Formula: F6NOP
Formula Weight: 174.96
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00040324
Formula:
F₆NOP MW: 174.97 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040324 Núm. CAS: 16921-91-8 EINECS: 240-980-9 UN: 3260 ADR: 8 II |