Trifluoroacetato de plata ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silver(I) trifluoroacetate
13933.06
13933.14
13933.06EA
69.8
EUR
13933.06
13933.14
Trifluoroacetato de plata ≥98%
Trifluoroacetato de plata
Purity: 98%
CAS No.: 2966-50-9
Molecular Formula: C2AgF3O2
Formula Weight: 220.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 257-260° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00013199
Formula:
C₂AgF₃O₂ MW: 220.88 g/mol Pto. de fusión: 257…260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013199 Núm. CAS: 2966-50-9 EINECS: 221-004-0 ADR: 9 III |