Diisocianato de 4-metil-m-fenileno ≥80% (remainder 2,6-diisocyanate), tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36733.30
36733.A1
36733.30EA
53.5
EUR
36733.30
36733.A1
Diisocianato de 4-metil-m-fenileno ≥80% (remainder 2,6-diisocyanate), tech.
Diisocianato de 4-metil-m-fenileno
Purity: 80%
CAS No.: 584-84-9
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Flash Point: 132° (270°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.225
Refractive Index: 1.567
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: 19.5-21.5°
Boiling Point: 251°
Beilstein Reference: 744602
Merck Reference: 14,9530
UN No.: 2078
MDL No.: MFCD00002011
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 251 °C Pto. de fusión: 19,5…21.5 °C Densidad: 1,225 Pto. de inflamación: 132 °C (270 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002011 Núm. CAS: 584-84-9 EINECS: 209-544-5 UN: 2078 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9530 |