Metal de Rose (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), lingote
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
40516.22
40516.36
40516.22EA
191
EUR
40516.22
40516.36
Metal de Rose (Bi:Pb:Sn 50:25:25 wt%), lingote
Metal de Rose
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt%
Physical Form: Low melting alloy
Melting Point: 95-96°
MDL No.: MFCD00804027