Metacrilato de 2-etilhexilo ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilización:
estabilizado con mequinol
42303.AK
42303.K2
42303.K7
42303.M4
42303.AKEA
44.5
EUR
42303.AK
42303.K2
42303.K7
42303.M4
Metacrilato de 2-etilhexilo ≥98% estabilizado
Metacrilato de 2-etilhexilo
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 688-84-6
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 92°(198°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -50°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1769420
MDL No.: MFCD00009494
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ MW: 198.31 g/mol Pto. Ebullición: 218 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 0.885 Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009494 Núm. CAS: 688-84-6 EINECS: 211-708-6 |