Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
77130.09
77130.18
77130.30
77130.09EA
108
EUR
77130.09
77130.18
77130.30
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
CAS No.: 14024-64-7
Molecular Formula: C10H14O5Ti
Formula Weight: 262.12
Physical Form: Powder
Melting Point: 184° dec.
MDL No.: MFCD00013505
Formula:
C₁₀H₁₄O₅Ti Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013505 Núm. CAS: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |